Fontos dokumentumok
T58300
Triethanolamine
reagent grade, 98%
Szinonimák:
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.14 (vs air)
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
form
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
600 °F
robbanási határérték
8.5 %
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
hasznos pH-tartomány
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
oldhatóság
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A nitrogen precursor in the preparation of carbon dot derived nanomaterials.
- A cross-linking agent in the synthesis of methylaluminoxane pre-catalysts applicable in the polymerization of ethylene.
- A reducing agent to synthesize Ag nanoparticles of biological importance.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
354.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
179 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?