Merck
SML2712
Sigma-Aldrich
ES9-17
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Bromo-2-thiophenesulfonanilide, 5-Bromo-N-phenyl-2-thiophenesulfonamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8BrNO2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.21
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=S(NC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(S2)Br)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIZXCKZVUXCHAP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
ES9-17 is a potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME) that binds to N-terminal domain of clathrin heavy chain. ES9-17 inhibits uptake of different endocytic cargoes in Arabidopsis and HeLa cells.
potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wim Dejonghe et al.
Nature chemical biology, 15(6), 641-649 (2019-04-24)
Clathrin-mediated endocytosis (CME) is a highly conserved and essential cellular process in eukaryotic cells, but its dynamic and vital nature makes it challenging to study using classical genetics tools. In contrast, although small molecules can acutely and reversibly perturb CME