Fontos dokumentumok
T7665
Tyrphostin 51
≥98%
Szinonimák:
2-Amino-1,1,3-tricyano-4-(3′,4′,5′-trihydroxyphenyl)butadiene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
hatékonyság
0.8 μM IC50
oldhatóság
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(\C(=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1)C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C13H8N4O3/c14-4-8(12(17)9(5-15)6-16)1-7-2-10(18)13(20)11(19)3-7/h1-3,18-20H,17H2/b8-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKNOYWVMHPMBEL-UNXLUWIOSA-N
Géninformáció
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology