B5936
Brefeldin A
from Penicillium brefeldianum, Ready Made Solution, 10 mg/mL in DMSO
Szinonimák:
Synergisidin, γ,4-Dihydroxy-2-(6-hydroxy-1-heptenyl)-4-cyclopentanecrotonic acid λ-lactone, Ascotoxin, BFA, Cyanein, Decumbin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Penicillium brefeldianum
Minőségi szint
gőznyomás
0.56 hPa ( 20 °C)
form
solution
öngyulladási hőmérséklet
301 °C
koncentráció
10 mg/mL in DMSO
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)