Merck
SMB01053
Sigma-Aldrich
Arnicolide C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl-11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H26O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
molekulatömeg
334.41
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Arnicolide C, also known as Isobutyroylplenolin, is a sesquiterpene lactone commonly found in plants such as Centipeda minima and Arnica montana. Current research suggests that this naturally occurring metabolite may possess various biological activities, including anti-inflammatory, antiallergy, antitumor, anticancer, and antiprotozoal properties.
Alkalmazás
Arnicolide C is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Tulajdonságok és előnyök
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Biologically active constituents of Centipeda minima: isolation of a new plenolin ester and the antiallergy activity of sesquiterpene lactones.
J B Wu et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(9), 4091-4094 (1985-09-01)