121767
AG 1024
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and specific inhibitor of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and insulin receptor tyrosine kinase activity.
Szinonimák:
AG 1024, 3-Bromo-5- t-butyl-4-hydroxy-benzylidenemalonitrile
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white to yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C14H13BrN2O/c1-14(2,3)11-5-9(4-10(7-16)8-17)6-12(15)13(11)18/h4-6,18H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABBADGFSRBWENF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
IGF-1
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Parrizas, M., et al. 1997. Endocrinology138, 1427.
Ohmichi, M., et al. 1993. Biochemistry32, 4650.
WGK
WGK 3