Fontos dokumentumok
SML0635
AZD6765 dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(αS)-α-Phenyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, AR-R 15896 dihydrochloride, FPL 15896 dihydrochloride, Lanicemine dihydrochloride
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +77 to +90°, c = 1 in methanol
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H3][C@@H](Cc2[n+H]cccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2.2ClH/c14-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-15-12;;/h1-9,13H,10,14H2;2*1H/t13-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHJHFYAGQZYCLC-GXKRWWSZSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.