Fontos dokumentumok
T7040
Tyrphostin 1
≥98%
Szinonimák:
(4-Methoxybenzylidene)malononitrile
Teszt
≥98%
form
solid
hatékonyság
>1250 μM IC50 (negative control)
mp
113-116 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C11H8N2O/c1-14-11-4-2-9(3-5-11)6-10(7-12)8-13/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOHFCPXBKJPCAD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology