F2878
Ficoll® PM 70
Type 70
Szinonimák:
Poly(sucrose-co-epichlorhydrin)
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type 70
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
~70,000
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Általános leírás
Alkalmazás
- as a macromolecule in a comparative study to evaluate its effect in vitrification solutions
- as a supplement in the vitrification solution for the vitrification procedure of oocytes
- as a component of low serum medium for human lung fibroblast cell culture to promote a crowded environment
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
A Ficoll 400® egy nagy hidrofilitású és vízoldékonyságú, nem ionos polimer, amely alkalmas különböző biológiai alkalmazásokhoz.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.