Fontos dokumentumok
T11509
Tetraethylenepentamine
technical grade
Szinonimák:
TEPA, Tetrene
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.53 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
340 °C
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To functionalize magnesium 2,5-dihydroxyterephthalate (Mg-MOF-74) to enhance the CO2 adsorption performance of the material.
- To modify magnetic chitosan resin to form amine-bearing chitosan for the efficient removal of uranium from an aqueous solution.
- To synthesize poly(vinyl-chloride)/tetraethylenepentamine (PVC-TEPA) composite material, which is used as an efficient catalyst for the Knoevenagel condensation reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
325.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
163 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?