Fontos dokumentumok
T6654
Ticlopidine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Szinonimák:
5-(o-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
InChI
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... P2RY12(64805)
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?