Fontos dokumentumok
S106
SR-95531
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
2-(3-Carboxypropyl)-3-amino-6-(4 methoxyphenyl)pyridazinium bromide, Gabazine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2ccc(N)[n+](CCCC(O)=O)n2
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
rat ... Gabra2(29706)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience