Fontos dokumentumok
18502
Oxidase Reagent according to Gordon-McLeod
suitable for microbiology
Szinonimák:
Gordon-McLeod Reagent
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 9308-1:2014
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
N,N-dimethyl-p-phenylenediamine hydrochloride, 0.15 g
water, 10 mL
kiszerelés
pkg of 100 mL
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
alkalmasság
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
bacteria
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Protocols
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Általános útmutató az Enterobacteriaceae kimutatására és számbavételére az élelmiszerekben az EN-ISO 8523:1991 és az EN-ISO 4832:1991 szabvány szerint.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.