Fontos dokumentumok
40560
Oxidase Test Strips
suitable for agriculture, clinical testing, environmental, food and beverages, pharmaceutical, microbiology and specific enzyme detection
Szinonimák:
Cytochrome oxidase activity
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Oxidase Strips, suitable for microbiology
Ügynökség
according to ISO 9308-1:2014
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
package of 100 strips
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Protocols
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Általános útmutató az Enterobacteriaceae kimutatására és számbavételére az élelmiszerekben az EN-ISO 8523:1991 és az EN-ISO 4832:1991 szabvány szerint.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.