Fontos dokumentumok
46461
Metronidazole
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
159-161 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
parasites
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?