Fontos dokumentumok
70439
Oxidase Test disks
suitable for agriculture, clinical testing, environmental, food and beverages pharmaceutical, microbiology and specific enzyme detection
About This Item
Javasolt termékek
product name
Oxidase Test, suitable for microbiology
Ügynökség
according to ISO 9308-1:2014
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
bacteria
Alkalmazás
Kiszerelés
Elv
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Protocols
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Általános útmutató az Enterobacteriaceae kimutatására és számbavételére az élelmiszerekben az EN-ISO 8523:1991 és az EN-ISO 4832:1991 szabvány szerint.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.