Fontos dokumentumok
T7394
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine
99%, powder
Szinonimák:
TMPD, TMPDA, TMPPD, Wurster’s reagent
Teszt
99%
Forma
flakes
powder
szín
off-white to brown
bp
260 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the flow injection analysis of benzoyl peroxide.
- To study photoinduced electron transfer to halogenated solvents.
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?