Fontos dokumentumok
8.21101
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 1,4-Bis(dimethylamino)benzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2
Molekulatömeg:
164.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-831-6
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
crystals
mp
48-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >112 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup