SRP3017
BMP-6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
VGR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
0.03-0.06 μg/mL ED50
molekulatömeg
26.2 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BMP6(654)
Általános leírás
Recombinant human BMP-6 is a 26.2kDa homodimeric glycoprotein consisting of two 117 amino acid subunits, which correspond to amino acid residues 397 to 513 of the full-length BMP-6 precursor.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3