SRP6155
BMP-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
BMP-2A, Bone morphogenetic protein 2, Bone morphogenetic protein 2A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
20-100 ng/mL ED50
molekulatömeg
30-38 kDa (homodimer, glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... BMP2(650)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)