Fontos dokumentumok
SML3424
DIM-C-pPhOH
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,1-Bis(3′-indolyl)-1-(p-hydroxyphenyl)methane, 4-(Di-1H-indol-3-ylmethyl)phenol; (4-Hydroxyphenyl)bis(1H-indol-3-yl)methane, 7,7-Bis(3-indolyl)-p-cresol, C-DIM 8, CDIM8
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
off-white to pink
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3