Fontos dokumentumok
B1434
BMP7, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
BMP-7, OP-1, Osteogenic protein 1
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bone Morphogenetic Protein 7 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.2-0.6 μg/mL ED50
molekulatömeg
monomer calculated mol wt 15.7 kDa
18-20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
30-40 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BMP7(655)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3