B2805
BMP6, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Bone Morphogenetic Protein 6 human, BMP-6
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bone Morphogenetic Protein 6 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.05-0.15 μg/mL ED50
molekulatömeg
30–38 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BMP6(654)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?