Fontos dokumentumok
H4791
BMP2, human
BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Szinonimák:
BMP-2
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤60 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 30-38 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg Endotoxin level
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BMP2(650)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Cikkek
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.