Fontos dokumentumok
C8124
CH-223191
≥98% (HPLC), powder, AhR antagonist
Szinonimák:
1-Methyl-N-[2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phen yl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid (2-methyl-4-o-tolylazo-phenyl)-amide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
CH-223191,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
orange-brown
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(ccc1NC(=O)c2ccnn2C)\N=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25)/b23-22+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKTNEXPODAWWFM-GHVJWSGMSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.