Fontos dokumentumok
A1824
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
≥99% (HPLC), powder, antioxidant
Szinonimák:
N-Acetylserotonin, Normelatonin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, ≥99% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to faint yellow
mp
120-122 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-8(15)13-5-4-9-7-14-12-3-2-10(16)6-11(9)12/h2-3,6-7,14,16H,4-5H2,1H3,(H,13,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVAWJSIDNICKHF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)