Fontos dokumentumok
M70800
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
Edaravone, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Javasolt termékek
product name
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder, crystals or chunks
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp
126-128 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a reagent for the detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI-MS.
- To improve the sensitivity of reducing mono- and oligo-saccharides for their subsequent determination using capillary zone electrophoresis.
- For the precolumn derivatization of the monosaccharide components of Salvia miltiorrhiza, liguspyragine hydrochloride, and glucose injection prior to their analysis by high performance liquid chromatography (HPLC).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.