Fontos dokumentumok
N6252
Norharmane
≥98% (TLC), crystalline, monoamine oxidase inhibitor
Szinonimák:
β-Carboline, 9H-Pyrido[3,4-b]indole
About This Item
Javasolt termékek
product name
Norharmane, crystalline
form
crystalline
Minőségi szint
szín
light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3cnccc23
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... IKBKB(3551)
rat ... Gabra2(29706)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a β-carboline to study its effect on nigrostriatal dopamine (DA) neurons
- as an internal standard in gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analyses using Conidiobulus coronatus filtrates
- as a β-carboline-3-carboxylic acid N-methylamide (CMA) analog to study its binding ability with Mcm2-7 (minichromosome maintenance)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.