Fontos dokumentumok
R9532
Pyocyanin, Ready Made Solution from Pseudomonas aeruginosa
5 mg/mL in DMSO
Szinonimák:
5-Methyl-1(5H)-phenazinone, Pyocyanine, Sanasin, Sanazin
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
DMSO solution
koncentráció
5 mg/mL in DMSO
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1c2ccccc2N=C3C(=O)C=CC=C13
InChI
1S/C13H10N2O/c1-15-10-6-3-2-5-9(10)14-13-11(15)7-4-8-12(13)16/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNCMLFHHXWETLD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To disable the ability of forkhead box A2 (FOXA2) to regulate goblet cell hyperplasia and metaplasia (GCHM) and mucin expression.
- To activate nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (NRF2) through the reactive oxygen species (ROS)-inducible epidermal growth factor receptor (EGFR)-phosphoinositide 3-kinase (PI3K) cellular signal transduction pathway and its downstream effectors.
- To stimulate Pseudomonas aeruginosa PAO1 cell line adhesion and invasion in human lung carcinoma A549 cells via reactive oxygen species (ROS) production.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1