Fontos dokumentumok
A7236
Anacardic acid
Szinonimák:
2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic acid, 22:0-Anacardic acid, 6-Pentadecylsalicylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a histone acetylase (HAT) inhibitor to study its effects on rat cortical neurons
- as a positive control in acetylation assay in vitro
- as an acetylase inhibitor to study its effects on the ribonucleic acid export 1 (Rae-1) protein acetylation that was transfected in human embryonic kidney cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.