Merck
SRE0018
Sigma-Aldrich
Lyticase from Arthrobacter Luteus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
Szinonimák:
Lyticase from Arthrobacter luteus
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
bacterial (Arthrobacter luteus)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2000 units/mg protein
összetétel
Protein, ≥20% biuret
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lyticase hydrolyzes poly-β(1→3)-glucose such as yeast cell wall glucan.
Egység definíció
One unit will produce a ΔA800 of 0.001 per min at pH 7.5 at 25 °C, using a suspension of yeast as substrate in a 3 mL reaction mixture.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Louis Dacquay et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(6), 1799-1809 (2017-04-30)
Actively proliferating cells constantly monitor and readjust their metabolic pathways to ensure the replenishment of phospholipids necessary for membrane biogenesis and intracellular trafficking. In Saccharomyces cerevisiae, multiple studies have suggested that the lysine acetyltransferase complex NuA4 plays a role in
Protocols
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.