SAE0098
Lyticase from Arthrobacter luteus
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, ≥2000 units/mg protein, lyophilized powder
Szinonimák:
(1,3)-β-D-Glucan endohydrolase, 1,3-β-Glucan glucohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Arthrobacter luteus)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2000 units/mg protein
Jellemzők
DNA free
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Reported to be useful for lysis of Ashbya, Candida, Debaryomyces, Eremothecium, Endomyces, Hansenula, Hanseniaspora, Kloeckera, Kluyveromyces, Lipomyces, Metschikowia, Pichia, Pullularia, Torulopsis, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, and Schwanniomyces species.
Purified Lyticase SAE0098 undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating DNA using 35 cycles PCR amplification of 16S and 18S rDNA using universal primer sets.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.