SAB5600227
Anti-His-Tag antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM146, purified immunoglobulin
Szinonimák:
10 His epitope tag, 6 His epitope tag, HHHHHH tag, Polyhistidine Tag
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM146, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
all
technika/technikák
flow cytometry: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1—1 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1— 1 μg/mL
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)