Fontos dokumentumok
S9625
Sodium chloride
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for GB 5009.253-2016
Minőségi szint
gőznyomás
1.33 hPa ( 865 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder or crystals
pH
7
mp
801 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- A template to synthesize 2D silicon nanosheets using tetraethyl orthosilicate (TEOS) as the silica source. The large surface area of NaCl promotes the formation of large-area SiO2 nanosheets via a self-assembly process.
- A template to prepare tin dioxide (SnO2) hollow nanocubes, which are applicable as anode materials for lithium-ion batteries.
- A catalyst support in the large-scale synthesis of carbon nanofibers using metal oxalates as catalysts by a chemical vapor deposition method.
Tulajdonságok és előnyök
- Highly water-soluble and cost-effective.
- Easily recycled via a recrystallization process.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)