T5574
Terrific Broth
Liquid microbial growth medium
Szinonimák:
TB medium, Tartoff – Hobbs medium
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
Liquid Medium
sterilitás
sterile; 0.2 μm filtered
Forma
liquid
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Komponensek
11.8g/L Tryptone
9.4g/L K2HPO4
2.2g/L KH2PO4
4ml/L Glycerol
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.