Fontos dokumentumok
L3522
LB Broth (Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium, suitable for regular E.coli culture
Szinonimák:
Luria Broth, Miller’s LB Broth
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
Miller′s Modification, 10 g/L NaCl
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
összetétel
NaCl, 10 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
pH
6.8-7.2(2.5% solution)
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Suitable for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Easy scale-up using larger package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
- Standard formulation
Elkészítési megjegyzés
2. Autoclave for 15 minutes at 121 °C.
To prepare the medium of Luria, Adams and Ting (also known as LC broth: Aseptically add 25 ml of sterile 0.1 M calcium chloride after autoclaving.
Feloldás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
Related Content
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield