Fontos dokumentumok
L7658
LB Broth (Lennox)
EZMix powder microbial growth medium
Szinonimák:
Lennox broth
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
quick-dissolve, dust-free formulation
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2.5% solution)
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Convenient small package to eliminate weighing
- Easy scale-up using larger package sizes
- Standard formulation
Komponensek
10g/L Tryptone
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
0.6 g/L inert binder (EZMix formulation only)
Elkészítési megjegyzés
2. Autoclave for 15 minutes at 121 °C.
To prepare Lennox L Broth: Add 1 g glucose and proceed with preparation instructions as above.
To prepare the medium of Enquist and Sternberg: Aseptically add 10 ml of sterile 1M magnesium sulfate after autoclaving.
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.