I6758
IPTG
≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Szinonimák:
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside, IPTG, Isopropyl β-D-thiogalactoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
≤0.1% Dioxane
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
5-7 (50 g/L)
mp
105 °C ((221 °F))
oldhatóság
water: 0.05 g/L, clear
alkalmazás(ok)
cell analysis
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the induction of protein expression in Lactobacillus reuteri GroEL and mutants
- in the induction of protein expression in Escherichia coli
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Feloldás
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Általános protokollok a kompetens sejtek növekedésére és transzformációjára (DNS felvételére).
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.