Fontos dokumentumok
L3147
LB Broth with agar (Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium with Agar, suitable for regular E.coli culture.
Szinonimák:
Luria Agar, Luria Bertani agar, Miller’s LB agar, lysogeny broth agar
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
összetétel
Agar, 15 g/L
NaCl, 10 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(4% solution)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Easy scale-up using larger package sizes
- A budget-friendly alternative to pre-poured plates
- Standard formulation
Elkészítési megjegyzés
2. Heat to boiling while stirring to dissolve.
3. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
4. Cool to 50°C prior to dispensing into sterile petri dishes.
To prepare the medium of Luria and Burrows: Add 1 g glucose to medium and proceed with preparation instructions above.
To prepare the medium of Luria, Adams and Ting (also known as LC agar): Aseptically add 25 ml of sterile 0.1 M calcium chloride after autoclaving.
Feloldás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.