85469
SOC Broth
suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Minőségi szint
form
powder
összetétel
glucose, 20 mM
magnesium chloride, 10 mM
magnesium sulfate, 10 mM
potassium chloride, 2.5 mM
sodium chloride, 10 mM
tryptone, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?