Fontos dokumentumok
H8032
Hanahan′s Broth (SOB Medium)
powder microbial growth medium
Szinonimák:
Super Optimal Broth
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
recommended for cultivation of recombinant E. coli.
sterilitás
non-sterile
form
powder
összetétel
KCl, 0.186 g/L
MgSO4, 2.4 g/L
NaCl, 0.5 g/L
Tryptone, 20 g/L
Yeast extract, 5 g/L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2.8% solution)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Standard formulation
- An inexpensive alternative to liquid
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.