Fontos dokumentumok
B9146
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL
alkalmasság
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Related Categories
Alkalmazás
Feloldás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Általános protokollok a kompetens sejtek növekedésére és transzformációjára (DNS felvételére).
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
A transzformáció során exogén DNS-t juttatnak a sejtekbe, ami a Streptococcus pneumoniae esetében bizonyított alapvető genetikai módosítási folyamat.
Protocols
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
Technikai cikk a kompetens sejtekről. A transzformáció olyan folyamat, amelynek során egyes baktériumok idegen genetikai anyagot (csupasz DNS-t) vesznek fel a környezetből.
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.