Fontos dokumentumok
L7275
LB Broth (Lennox)
Tablet microbial growth medium
Szinonimák:
Lennox broth , Luria Bertani Broth
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
tablet
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Convenient small package to eliminate weighing
- Fast preparation – no stirring required
Komponensek
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
2.2 g/L inert binding agents
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.