Fontos dokumentumok
S153
SQ 22,536
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
9-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine, 9-THF-Ade
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCO3
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADCY1(107) , ADCY2(108) , ADCY3(109) , ADCY4(196883) , ADCY5(111) , ADCY6(112) , ADCY7(113) , ADCY8(114) , ADCY9(115)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.