Fontos dokumentumok
K3761
KT 5720
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(9S,10S,12R)-2,3,9,10,11,12-Hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-9,12-epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3′,2′,1′-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocine-10-carboxylic acid hexyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to faint yellow
oldhatóság
methanol: 5 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCOC([C@@]1(O)C[C@@]2([H])N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C6=C(C(C=CC=C7)=C7N6[C@]1(C)O2)C8=C5C(NC8)=O)=O
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHEHVZXPFVXKEY-IKZDWWSZSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3