371963-M
H-89, Dihydrochloride
A cell-permeable, selective, reversible, ATP-competitive and potent inhibitor of protein kinase A (Ki = 48 nM).
Szinonimák:
H-89, Dihydrochloride, N-[2-(( p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor III, N-[2-((p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor III
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
film (crystalline)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clearoff-white
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
water: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCNC\C=C\c3ccc(cc3)Br)c1c2c(cncc2)ccc1
InChI
1S/C20H20BrN3O2S/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKZXNDJNWUTGDK-NSCUHMNNSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKA
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Kawasaki, H., et al. 1998. Science 282, 2275.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Findik, D., et al. 1995. J. Cell. Biochem.57, 12.
Geilen, C.C. 1992. FEBS Lett.309, 381.
Chijiwa, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5267.
Combest, W.L., et al. 1988. J. Neurochem.51, 1581.
WGK
WGK 1