Fontos dokumentumok
O3636
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
powder
Szinonimák:
ODQ
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
pale yellow
oldhatóság
ethanol: 1.2 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1ON=C2C=Nc3ccccc3N12
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)