Fontos dokumentumok
D7408
2′,5′-Dideoxyadenosine
≥95% (HPLC), solid
Szinonimák:
2ʹ,5ʹ-dd-Ado, NSC 95943
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Géninformáció
rat ... Adcy2(81636)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.