Merck
C4479
Sigma-Aldrich
9-Cyclopentyladenine monomethanesulfonate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
9-CP-Ade mesylate, 9-Cyclopentyladenine mesylate
About This Item
Lineáris képlet:
C10H13N5 · CH3SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
mp
180-183 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCC3
InChI
1S/C10H13N5.CH4O3S/c11-9-8-10(13-5-12-9)15(6-14-8)7-3-1-2-4-7;1-5(2,3)4/h5-7H,1-4H2,(H2,11,12,13);1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJMDRSJHCYQPQI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
A stable, cell-permeable, non-competitive adenylyl cyclase inhibitor that targets the P-site domain. IC50 = 100 μM in detergent-dispersed rat brain preparation.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu Zhang et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 364-364 (2020-05-16)
Electrical synapses between neurons exhibit a high degree of plasticity, which makes critical contributions to neuronal communication. The GABAergic parvalbumin-expressing (PV+) neurons in the thalamic reticular nucleus (TRN) interact with each other through electrical and chemical synapses. Plasticity of electrical
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.