Fontos dokumentumok
288104
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dideoxyadenosine
Cell-permeable, non-competitive adenylate cyclase inhibitor (IC₅₀ = 3 µM), that binds to the adenosine P1 binding site.
Szinonimák:
2′,5′-Dideoxyadenosine, 2ʹ,5ʹ-dd-Ado
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13N5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)C
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Általános leírás
Cell-permeable, non-competitive adenylate cyclase inhibitor (IC50 = 3 µM), that binds to the adenosine P1 binding site. Blocks positive inotropic and chronotropic effects of β-adrenergic agents.
Membrane-permeable adenylate cyclase inhibitor that binds non-competitively to the enzyme via the P-site. Its inhibitory effect varies widely among tissues (IC50 = 3 µM for detergent solubilized rat brain membranes; IC50 = 45 µM for purified bovine brain enzyme). Blocks the forskolin-induced activation of adenylate cyclase activity (IC50 = 540 µM) in cultured bovine aortic endothelial cells. Also blocks the positive ionotropic and chronotropic effects of β-adrenergic agents.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 3 µM against adenylate cyclase
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Ibrahimi, A., et al. 1999. Am. J. Physiol.276, C487.
Hartman, M., and Schrader, J. 1995. J. Mol. Cell. Cardiol. 25, 331.
Bushfield, M., et al. 1990. Mol. Pharmacol.38, 848.
Reid, I.R., et al. 1990. Am. J. Physiol.258, E708.
Legrand, A.B., et al. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 1103.
Johnson, R.A., et al. 1989. Mol. Pharmacol.35, 681.
Holgate, S.T., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 6800.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3